Merck
284513
Sigma-Aldrich
Chlorbenzol
anhydrous, 99.8%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.56
Beilstein:
605632
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.86 (vs air)
Dampfdruck
11.8 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1178 °F
Expl.-Gr.
7.1 %
Verunreinigungen
<0.005% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chlorobenzol kann für die Arylierung von 2-Isobutylthiazol in Gegenwart von Palladium(II)-acetat-butyldi-1-adamantylphosphin zur Bildung von 5-Phenyl-2-isobutylthiazol eingesetzt werden. Darüber hinaus kann es als Lösungsmittel für die Synthese von Rhodium (II)-tetrakis(triphenylacetat)-Dimeren verwendet werden, die als wirksame Rhodiumkatalysatoren für Nitren-Insertionsreaktionen in C-H-Bindungen bekannt sind.
Sonstige Hinweise
Die Artikelnummer 284513-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 284513-1L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F
Flammpunkt (°C)
27 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
K. Huard and H. Lebel,
Organic Syntheses, 86, 59-69 (2009)
Preparation of 4-spirocyclohexyloxazolidinone by C-H bond nitrene insertion
Huard K and Lebel H
Organic Syntheses, 86, 59-59 (2009)
Efficient recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates with a conducting polymer top electrode deposited by film-transfer lamination.
Zhou Y, et al.
Organic Electronics, 15(3), 661-666 (2014)
Palladium (II) acetate-butyldi-1-adamantylphosphine catalyzed arylation of electron-rich heterocycles. preparation of 5-phenyl-2-isobutylthiazole.
Organic Syntheses, 89, 105-105 (2009)
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)