D56829
1,4-Dichlorbenzol
≥99%
Synonym(e):
1,4-Dichlorbenzol, Di-Chlorbenzenol, Dichlorbenzol, PDB, Paradichlorbenzol, p-Chlorphenylchlorid, p-Dichlorbenzol, para-Dichlorbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.07 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.03 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99%
Form
crystalline solid
bp
173 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
Dichte
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChIKey
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?