Wichtige Dokumente
23182
(+)-1-(9-Fluorenyl)ethylchlorformiat -Lösung
≥18 mM in acetone, for chiral derivatization, LiChropur™
Synonym(e):
(+)-FLEC solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for chiral derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Produktlinie
ChiraSelect™
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (HPLC)
Konzentration
≥18 mM in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.359
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H13ClO2/c1-10(19-16(17)18)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15H,1H3
InChIKey
SFRVOKMRHPQYGE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?