21980
Cardiogreen
for microscopy
Synonym(e):
Foxgreen, IC Grün, Indocyaningrün
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for microscopy
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
green to very dark green
Löslichkeit
water: 0.01 g/10 mL
ε (Extinktionskoeffizient)
≥115 at 386-396 nm in water
≥2000 at 774-784 nm in water
≥900 at 712-722 nm in water
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].CC1(C)/C(=C\C=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccc6ccccc6c15
InChI
1S/C43H48N2O6S2.Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;/h5-13,18-27H,14-17,28-31H2,1-4H3,(H-,46,47,48,49,50,51);/q;+1/p-1
InChIKey
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?