Wichtige Dokumente
217492
AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 50-100 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Amberchrom™ 50WX8, hydrogen form, 50-100 mesh
Beschreibung
cross-linkage 8%
Qualitätsniveau
Form
beads
Feuchtigkeit
50-58%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid functional group
Partikelgröße
50-100 mesh
Kapazität
1.7 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
cation exchange
SMILES String
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChIKey
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)