1.05221
Dowex 50W-X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 60-170 mesh, strongly acidic, cationic
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ion exchanger Dowex 50W-X8, (strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
Qualitätsniveau
Form
resin
Selbstzündungstemp.
>500 °C
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrix
PS-DVB
Aktive Matrixgruppe
SCX
Partikelgröße
90-250 μm
Kapazität
640 - 720 g/kg water absorbing capacity
Dichte
0.800 g/cm3 at 20 °C
Trenntechnik
cation exchange
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChIKey
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Korngröße (0,09-0,25 mm): ≥ 70.0 %
Totale Kapazität: ≥ 1.7 mol/l
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable