Merck
436615
Supelco
Amberlite HPR650 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-30 mesh, cationic
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
AmberLite HPR650 H, Cation Exchange Resin
Qualitätsniveau
Beschreibung
cross-linkage 8%
formerly Dowex Monosphere 650 C hydrogen form
Form
beads
Parameter
150 °C max. temp.
Feuchtigkeit
46-51%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid functional group
Partikelgröße
21-25 mesh
600-700 μm
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
2.0 meq/mL by wetted bed volume
Schüttdichte
690 g/L
Trenntechnik
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChIKey
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
AmberLite HPR650 H is a strong basic cation exchange gel resin with sulfonic acid as functional group.AmberLite HPR650 H is a heterogeneous catalyst.
Anwendung
Stark saures Kationentauscherharz für Mischbett-Applikationen; häufig eingesetzt zur Reinigung von Kondensaten und Zucker-Applikationen; entspricht der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
AmberLiteHPR650 H packed column was used in flow based ammonia gas analyzer.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Stark saurer Kationentauscher
Sonstige Hinweise
Dieses Ionentauscherharz wurde nicht speziell aufgearbeitet oder gereinigt. Wir empfehlen, das Material durch geeignete Vorelution und Waschen vorzubehandeln.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kinetic Study of Esterification of Acetic Acid with n-butanol and isobutanol Catalyzed by Ion Exchange Resin
Toor, Amrit Pal, et al.
Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis, 6 (2011)
Optimization of the reverse osmosis seawater demineralization technologies for a power producing industry
Fendri, Fredg, Tatyana Mitchenko, and Zakhar Maletskyi
Desalination and Water Treatment, 25, 84-90 (2011)
Shin-Ichi Ohira et al.
Talanta, 116, 527-534 (2013-10-24)
A robust and fully automated indoor ammonia gas monitoring system with an open channel scrubber (OCS) was developed. The sample gas channel dimensions, hydrophilic surface treatment to produce a thin absorbing solution layer, and solution flow rate of the OCS