Merck
21317
Hamilton® Microliter Spritze, eingeklebte Nadel
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23s ga (cone tip)
Leistungsmerkmale
needle type N (fixed needle)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80390
Kanüle L
43 mm (1.71 in.)
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Allgemeine Beschreibung
Glaskörper mit passendem Edelstahlkolben.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)