Merck
28614-U
Hamilton® 701N Spritze
701N (Slimline), volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
bevel tip stainless steel (point style 2)
Kanülengröße
26s ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
Microliter
Syringe, Fixed Needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 203072
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)