Wichtige Dokumente
181846
Poly(dimethylsiloxan)
analytical standard, average Mw 95,000 (Typical), average Mn 50,000 (Typical)
Synonym(e):
Dimethylpolysiloxan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdruck
5 mmHg ( 20 °C)
Mol-Gew.
average Mn 50,000 (Typical)
average Mw 95,000 (Typical)
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
neat
SMILES String
C[Si](C)=O
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
214.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?