Merck
17289
Supelco
Polyamid auf DC-PET-Folien
suitable for thin layer chromatography (TLC), with fluorescent indicator 254 nm, PET foils
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Form
PET foils
Qualitätsniveau
Qualität
with fluorescent indicator 254 nm
Leistungsmerkmale
binder Proprietary
fluorescent indicator
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
100 μm
Partikelgröße
20 μm
Anwendung
Polyamide on TLC-PET-foils may be used in TLC, LPLC, paper chromatography and PET foil backing.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Darin L Wiesner et al.
Cell host & microbe, 27(4), 614-628 (2020-03-05)
Airway epithelium is the first body surface to contact inhaled irritants and report danger. Here, we report how epithelial cells recognize and respond to aeroallergen alkaline protease 1 (Alp1) of Aspergillus sp., because proteases are critical components of many allergens