99577
Kieselgel auf DC-PET-Folien
with fluorescent indicator 254 nm, silica gel 60 matrix
Synonym(e):
PET DC-Folien: Kieselgel ohne Fluoreszenz
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PET support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Qualität
with fluorescent indicator 254 nm
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 sheets
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
200 μm
Partikelgröße
8.0-12.0 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Allgemeine Beschreibung
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent is removed by supercritical extraction
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)