16413
Konjugierte (9Z,11E)-Linolsäure
analytical standard
Synonym(e):
(9Z-,11E)-9,11-Octadecadiensäure, 9Z,11E-CLA, Bovinsäure, Linolsäure (9-cis, 11-trans)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Assay
≥96.0% (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.478-1.483
Format
neat
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC\C=C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+,10-9-
InChIKey
JBYXPOFIGCOSSB-GOJKSUSPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?