Merck
CRM46905
Supelco
trans-11-Vaccenic methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
10 mg/mL in heptane
Anwendung(en)
food and beverages
Format
single component solution
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
-10 to -25°C
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3.99 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Robert Bodkowski et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(5) (2020-05-30)
The aim of the study was to examine the effect of dietary supplementation of isomerized poppy seed oil (IPO) enriched with conjugated dienes of linoleic acid (CLA) on cow and sheep milk parameters (fat content, fatty acid profile, Δ9-desaturase index