Wichtige Dokumente
62240
Linolsäure
technical, 58-74% (GC)
Synonym(e):
cis-9,cis-12-Octadecadiensäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
58-74% (GC)
Verunreinigungen
18-32% oleic acid
Farbe
clear
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
n20/D 1.466
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−5 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChIKey
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Angaben zum Gen
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Alginate Spheres With Urea and Linoleic Acid: A biological nitrification inhibitor proposal utilizing alginate spheres to encapsulate urea and linoleic acid for agricultural benefits (Avendaño-Morales et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?