Fortfahren mit
1.05454
GranuCult® Prime BRILA (Brilliantgrün-Galle-Lactose) Bouillon
GranuCult® prime, according to ISO 4831, ISO 4832, APHA, FDA-BAM, granular, for Escherichia coli, for coliforms, pkg of 500 g, pkg of 5 kg
Synonym(e):
BGB-Bouillon, BGBLB, Brilliantgrün-Galle-Bouillon, Brilliantgrün-Galle-Lactose-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, FDA-BAM, ISO 4832, according to ISO 4831
Ph:
7.2 (30 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli, coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
APHA, FDA-BAM, ISO 4832, according to ISO 4831
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
green
pH
7.2 (30 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
40 g/L
bulk density
560 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
GranuCult® Prime Brilliantgrün-Galle-Lactose-Bouillon enthält Brillantgrün und Galle als Hemmstoffe für grampositive Organismen. Lactose als Kohlenstoffquelle wird von der Coli-Aerogenes-Gruppe vor allem über den heterofermentativen Weg schnell dissimiliert, was zur Gasbildung führt. Es ist eine weit verbreitete Praxis, vorläufige MPN-Tests mit einem weniger selektiven Medium wie Laurylsulfat-Bouillon (1.10266) gemäß ISO 4831 und FDA‑BAM durchzuführen und jedes Röhrchen, das eine positive Reaktion zeigt, durch Subkultur in BRILA-Bouillon zu bestätigen. Das Medium wird auch zur Bestätigung nach Plattenguss mit Violett-Rot-Galle-Lactose-Agar nach ISO 4832 und FDA‑BAM verwendet.
Application
GranuCult® Prime BRILA (Brilliantgrün-Galle-Lactose)-Bouillon eignet sich für die selektive Anreicherung, Auszählung und Bestätigung von Escherichia coli und anderen fäkalen coliformen Organismen aus Lebensmitteln und Tierfutter, Wasser und anderen Materialien.
Features and Benefits
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.102661.105821.05262
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli
suitability
aerobic bacteria
suitability
Enterococcus spp.
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
agency
SMWW Part 9221, FDA-BAM, ISO 4832:2006, APHA, according to ISO 4831:2006, GB 4789.3:2016
agency
SMWWPart 9221, FDA-BAM, GB 4789.38-2012, ISO 7251, according to ISO 4831
agency
according to ISO 21149
agency
SMWW Part 9230, according to ISO 7899
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
microbiology
form
granular
form
granular
form
granular
form
granular
Still not finding the right product?
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105454500004022536065328
105454050004022536065298