Merck
15861
Supelco
Citral
analytical standard
Synonym(e):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Gemisch aus Geranial und Neral
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
Beilstein:
1721871
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5 (vs air)
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 200 °C)
Assay
≥98.0% (sum of cis and trans, GC)
48.0-52.0% (cis)
48.0-52.0% (trans)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
InChIKey
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Geranial : Neral 1:1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
98 °C - DIN 51758
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)