Wichtige Dokumente
14795
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,8-naphthalindiamin
purum, ≥99.0% (NT)
Synonym(e):
DMAN, N,N,N’N′-Tetramethyl-1,8-diamino-naphthalin, Proton-sponge®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (NT)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-49 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)c1cccc2cccc(N(C)C)c12
InChI
1S/C14H18N2/c1-15(2)12-9-5-7-11-8-6-10-13(14(11)12)16(3)4/h5-10H,1-4H3
InChIKey
GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?