Merck
76830
Sigma-Aldrich
3,3,6,9,9-Pentamethyl-2,10-diazabicyclo[4.4.0]dec-1-en
≥96.0% (GC)
Synonym(e):
1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-2,2,4a,7,7-pentamethyl-naphthyridin, PMDBD
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.34
Beilstein:
779556
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96.0% (GC)
Form
liquid
Dichte
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CCC2(C)CCC(C)(C)N=C2N1
InChI
1S/C13H24N2/c1-11(2)6-8-13(5)9-7-12(3,4)15-10(13)14-11/h6-9H2,1-5H3,(H,14,15)
InChIKey
OEOPGVPCZRQSMQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Amidine base with exceptional properties
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A. Eschenmoser et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 91, 670-670 (1979)
P.H. Boyle et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 239-239 (1992)
S.E. Denmark
The Journal of Organic Chemistry, 46, 3144-3144 (1981)