Merck
09689
Sigma-Aldrich
Ammoniumacetat
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.08
Beilstein:
4186741
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
39021908
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
≥99.0%
Form
solid
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
≤0.005% KMnO4-reducing substances
≤2% water
Glührückstand
≤0.01% (as SO4)
pH-Wert
6.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.015
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
SMILES String
N.CC(O)=O
Fremdaktivität
DNAse, none detected
Phosphatase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Modified QuEChERS method combined with ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry for detection of cyclopiazonic acid in feeds.: Ammoniumacetat wird in einer modifizierten QuEChERS-Extraktionsmethode verwendet, um den Nachweis von Mykotoxinen in Tierfutter zu verbessern und zur landwirtschaftlichen Sicherheit und Tiergesundheit beizutragen (Peng et al., 2024).
  • Simultaneous determination of 31 banned veterinary drugs during egg-laying period in poultry eggs by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.: Diese Studie hebt die Rolle von Ammoniumacetat in einer sensiblen Analysemethode zur Überwachung von Arzneimittelrückständen in Geflügeleiern hervor, was für die Lebensmittelsicherheit und den Verbraucherschutz entscheidend sind (Zhu et al., 2024).
  • Evaluation of diethyl 4-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate: synthesis, anti-corrosion potential, and biomedical applications.: Diese Arbeit erläutert den Einsatz von Ammoniumacetat bei der Synthese und Bewertung neuartiger Verbindungen mit Anwendungen in der Materialwissenschaft und Medizin und zeigt seine Vielseitigkeit in der chemischen Synthese (Ahamed et al., 2024).
  • Copper(II)/polyimide linked covalent organic framework as a powerful catalyst for the solvent-free microwave irradiation-based synthesis of 2,4,5-trisubstituted imidazoles.: Diese Studie beinhaltet die Anwendung von Ammoniumacetat bei der Entwicklung fortschrittlicher Katalysatorsysteme für die grüne Chemie zur Förderung nachhaltiger Herstellungsprozesse (Sedaghat et al., 2023).
Biochem./physiol. Wirkung
Ammoniumacetat kann für die Röntgenkristallografie, Optimierungsreagenzien, Protein-Strukturanalysen und die Proteomik verwendet werden. Es kann auch in einer Studie zur Entwicklung eines neuen und einfachen Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Verfahrens (HPLC) für den gleichzeitigen Nachweis von zwei selektiven Serotonin-Wiederaufnahmeinhibitoren und zwei Serotonin-Norepinephrin-Wiederaufnahmeinhibitoren in alternativen Proben von toxikologischem Interesse verwendet werden, z. B. Haare, abgeschnittene Nägeln und Zerebrospinalflüssigkeit.
Sonstige Hinweise
Ammoniumacetat, ein Elutionspuffer in der Proteintrennung durch Gelfiltration, ist flüchtig und kann während der Lyophilisierung entfernt werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
C.W. Hirs
Methods in Enzymology, 47, 105-105 (1977)
Jessica Z Bereszczak et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 23(7), 884-896 (2014-04-10)
Hepatitis B virus core-antigen (capsid protein) and e-antigen (an immune regulator) have almost complete sequence identity, yet the dimeric proteins (termed Cp149d and Cp(-10)149d , respectively) adopt quite distinct quaternary structures. Here we use hydrogen deuterium exchange-mass spectrometry (HDX-MS) to
Elena N Kitova et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 25(11), 1908-1916 (2014-08-20)
A semiquantitative electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) binding assay suitable for analyzing mixtures of oligosaccharides, at unknown concentrations, for interactions with target proteins is described. The assay relies on the differences in the ratio of the relative abundances of the
Xumin Zhang et al.
Analytical chemistry, 84(18), 7785-7792 (2012-08-15)
Untargeted liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)-based metabolomics studies are usually carried out in both positive and negative ion modes; however, it is frequently ignored that the optimal conditions in positive ion mode and negative ion mode are often not the same.
S Baron-Cohen et al.
Molecular psychiatry, 20(3), 369-376 (2014-06-04)
Autism affects males more than females, giving rise to the idea that the influence of steroid hormones on early fetal brain development may be one important early biological risk factor. Utilizing the Danish Historic Birth Cohort and Danish Psychiatric Central