Merck
07670
Supelco
N,N-Diethyl-p-phenylendiamin -sulfat (Salz)
for spectrophotometric det. of S2-, Cl2, ≥99.0%
Synonym(e):
4-Amino-N,N-diethylanilin -sulfat (Salz)
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NC6H4NH2 · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.33
Beilstein:
4219768
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
≥99.0%
Qualität
for spectrophotometric det. of S2-, Cl2
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Glührückstand
≤0.05%
mp (Schmelzpunkt)
184-186 °C (lit.)
185-187 °C
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Rapid and Ultra-Sensitive Colorimetric Detection of H2O2 and Glucose: Diese Studie verwendet N,N-Diethyl-p-phenylendiamin-Sulfatsalz in einem organischen Eisenmetallgerüst zur Verstärkung der Peroxidase-Nachahmungsaktivität. Dieser Durchbruch ist von entscheidender Bedeutung für biochemische Assays und die Diagnostik und belegt die Vielseitigkeit von DEPPD-Sulfatsalz in der medizinischen Forschung und Gesundheitsüberwachung (Huang P et al., 2023).
  • Cotton Textile/Iron Oxide Nanozyme Composites with Peroxidase-like Activity: In dieser Forschungsarbeit wird N,N-Diethyl-p-phenylendiamin-Sulfatsalz bei der Synthese und Anwendung innovativer Nanozymverbundstoffe eingesetzt. Diese Innovation eröffnet neue Möglichkeiten in der Textiltechnik und Katalyse und unterstreicht die Rolle von DEPPD-Sulfatsalz bei der Entwicklung funktionaler Materialien mit Anwendungsmöglichkeiten in Umwelt und Industrie (Safarik I et al., 2021).
Sonstige Hinweise
Reagens für den spektrophotometrischen Nachweis von Cl2 und S2-.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F.D. Snell
Photometric and Fluorometric Methods ofAnalysis, Non-Metals null
Joanne Paquin et al.
Arzneimittel-Forschung, 55(7), 359-369 (2005-08-06)
Oxidative stress may involve overproduction of hydrogen peroxide which can generate highly cytotoxic hydroxyl radicals in the presence of ferrous ions. This work demonstrates that TCAT (Tricomponent Antioxidant Therapy), an association of pyruvate, vitamin E and fatty acids, provides neuronal
Masoumeh Hasani et al.
Journal of hazardous materials, 157(1), 161-169 (2008-02-15)
A multicomponent analysis method based on principal component analysis-artificial neural network models (PC-ANN) is proposed for the determination of phenolic compounds. The method relies on the oxidative coupling of phenols (phenol, 2 chlorophenol, 3-chlorophenol and 4-chlorophenol) to N,N-diethyl-p-phenylenediamine in the
Allergic contact dermatitis in a photographer.
A Aguirre et al.
Contact dermatitis, 27(5), 340-341 (1992-11-01)
Jessica A Kershaw et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 379(4), 707-713 (2004-06-04)
The effect of Cu(II) on the determination of homocysteine via its electrochemically initiated reaction with N, N-diethyl-p-phenylenediamine is examined. The presence of copper inhibited the detection process for homocysteine owing to a complexation reaction occurring. This provided an indirect route