Merck
06800
Supelco
4-Aminoantipyrin
for spectrophotometric det. of H2O2 and phenols, ≥98.0%
Synonym(e):
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on, Ampyron
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
Beilstein:
181635
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (NT)
≥98.0%
Qualität
for spectrophotometric det. of H2O2 and phenols
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C (lit.)
108-110 °C
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly hazy
SMILES String
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChIKey
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Cu-chelated polydopamine nanozymes with laccase-like activity for photothermal catalytic degradation of dyes.: Diese Studie beleuchtet die Synthese von kupferchelierten Polydopamin-Nanozymen, die laktaseähnliche Aktivitäten zeigen. Diese Nanozyme verstärken den photothermischen Abbau von Farbstoffen und bieten einen neuen Ansatz für die Umweltsanierung (Wang et al., 2024).
  • Tramadol and M1 Bioavailability Induced by Metamizole Co-Administration in Donkeys (Equus asinus).: Diese Studie untersucht die pharmakokinetischen Wechselwirkungen zwischen Tramadol und Metamizol bei Eseln und bietet Einblicke in die Tiermedizin und Techniken der Medikamentenverabreichung (Araújo-Silva et al., 2024).
  • Pharmacokinetics-Based Pediatric Dose Evaluation and Optimization Using Saliva - A Case Study.: In diesem Artikel wird eine innovative Methode vorgestellt, bei der anhand von Speichelproben die Dosierung von Medikamenten in der Pädiatrie optimiert wird, was die Medikamentenspiegelbestimmung bei Kindern revolutionieren könnte (Angler-Ort et al., 2024).
  • Spectrophotometric determination of phenol impurity in phenoxyethanol and phenol index of drinking water and municipal wastewater effluent after salting-out assisted liquid phase microextraction (SA-LPME).: Diese Studie bietet eine spektralphotometrische Methode zum Nachweis von Phenolverunreinigungen, wodurch Verfahren zur Überwachung der Wasserqualität verbessert werden (Roustaei et al., 2024).
  • A novel hybrid sensor array based on the polyphenol oxidase and its nanozymes combined with the machine learning based dual output model to identify tea polyphenols and Chinese teas.: Diese Forschungsarbeit stellt ein Hybrid-Sensor-Array vor, das Polyphenoloxidase und dessen Nanozyme zum Nachweis von Tee-Polyphenolen einsetzt. Sie zeigt die Integration enzymatischer Methoden mit maschinellem Lernen für eine verbesserte Spezifität und Sensitivität in der Lebensmittelanalyse (Yang et al., 2024).
Sonstige Hinweise
4-Aminoantipyrin wird als Korrosionshemmer für Baustahl in 2 M HCl-Lösung mithilfe verschiedener Methoden verwendet: elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS), potentiodynamische Polarisation und Gewichtsverlust.
Reagens für die Bestimmung von H2O2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Y Saito et al.
Talanta, 34(7), 667-669 (1987-07-01)
Amberlite IRA 900 anion-exchange resin modified with manganese-tetrakis(sulphophenyl)-porphine has been used as a catalyst instead of peroxidase for the determination of hydrogen peroxide by the reaction 2H(2)O(2) + N,N-diethylaniline + 4-aminoantipyrine (catalyst)--> quinonoid dye (lambda(max) 550 nm) + 4H(2)O. The
Begoña Carazo Gallego et al.
Medicina clinica (English ed.), 157(1), 33-37 (2021-06-22)
Cutaneous manifestations have been included in COVID-19 patients' clinical spectrum. Our objective was to determine the association between skin lesions in children and SARS-CoV2 infection, analyzing others possible infectious/autoimmune etiologies. Observational, multicenter, cross-sectional study, about children with skin manifestations from
Biphasic Variation Over Time in Presenting Features of Patients With COVID-19.
Nazreen Jamal et al.
Pediatrics, 146(5) (2020-09-05)
Alireza Radmanesh et al.
Radiology, 297(1), E223-E227 (2020-05-22)
Diffuse leukoencephalopathy and juxtacortical and/or callosal microhemorrhages were brain imaging features in critically ill patients with coronavirus disease 2019. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has been reported in association with a variety of brain imaging findings such as ischemic infarct, hemorrhage
Amy V Dora et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 73(3), 545-548 (2020-08-29)
We characterized serology following a nursing home outbreak of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) where residents were serially tested by reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) and positive residents were cohorted. When tested 46-76 days later, 24 of 26