Wichtige Dokumente
E8631
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-Hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz
for enzymic, spectrophotometric det. of H2O2
Synonym(e):
3-(N-Ethyl-m-toluidino)-2-hydroxy-propansulfonsäure Natriumsalz, Natrium-3-(N-ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxy-propansulfonat, Natrium-N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidin, TOOS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for enzymic, spectrophotometric det. of H2O2
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
SMILES String
[Na+].CCN(CC(O)CS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-12(14)9-18(15,16)17)11-6-4-5-10(2)7-11;/h4-7,12,14H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChIKey
IRQRBVOQGUPTLG-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)