Wichtige Dokumente
PHL83864
Kaempferol-3-rhamnosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Afzelin, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon 3-rhamnosid, Afzelosid, Kaempferin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O4)=O)C4=C1
InChI
1S/C21H20O10/c1-8-15(25)17(27)18(28)21(29-8)31-20-16(26)14-12(24)6-11(23)7-13(14)30-19(20)9-2-4-10(22)5-3-9/h2-8,15,17-18,21-25,27-28H,1H3/t8-,15-,17+,18+,21-/m0/s1
InChIKey
SOSLMHZOJATCCP-AEIZVZFYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)