Wichtige Dokumente
03273
Salicylaldehyd
analytical standard
Synonym(e):
2-Hydroxy-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.2 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 33 °C)
Assay
≥98.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
bp
197 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1-2 °C (lit.)
Dichte
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChIKey
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?