Wichtige Dokumente
02378
Z-Asp(OtBu)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
N-Cbz-L-asparaginsäure-4-tert.-butylester, Z-L-asparaginsäure-4-tert.-butylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-13(18)9-12(14(19)20)17-15(21)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
InChIKey
HLSLRFBLVZUVIE-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?