00930585
Hederacosid C
primary reference standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[H][C@]12CC=C3C4CC(C)(C)CC[C@@]4(CC[C@@]3(C)[C@]1(C)CCC5[C@](C)(CO)[C@H](CC[C@]25C)O[C@@H]6OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]7O)C(=O)O[C@@H]8O[C@H](CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]%10O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O
InChI
1S/C59H96O26/c1-24-34(63)38(67)42(71)49(78-24)83-46-29(20-60)80-48(45(74)41(46)70)77-22-30-37(66)40(69)44(73)51(81-30)85-53(75)59-17-15-54(3,4)19-27(59)26-9-10-32-55(5)13-12-33(56(6,23-61)31(55)11-14-58(32,8)57(26,7)16-18-59)82-52-47(36(65)28(62)21-76-52)84-50-43(72)39(68)35(64)25(2)79-50/h9,24-25,27-52,60-74H,10-23H2,1-8H3/t24-,25-,27?,28-,29+,30+,31?,32+,33-,34-,35-,36-,37+,38+,39+,40-,41+,42+,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49-,50-,51-,52-,55-,56-,57+,58+,59-/m0/s1
InChIKey
RYHDIBJJJRNDSX-WBOYGZCJSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Anwendung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)