01240585
α-Hederin
primary reference standard
Synonym(e):
(3β,4α)-3-[[2-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-α-L-arabinopyranosyl]-oxy]-23-hydroxy-12-oleanen-28-säure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)CO[C@H]2O[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]5(C)[C@@H]4CC=C6[C@@H]7CC(C)(C)CC[C@@]7(CC[C@@]56C)C(O)=O)[C@]3(C)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C41H66O12/c1-21-28(44)30(46)31(47)33(51-21)53-32-29(45)24(43)19-50-34(32)52-27-11-12-37(4)25(38(27,5)20-42)10-13-40(7)26(37)9-8-22-23-18-36(2,3)14-16-41(23,35(48)49)17-15-39(22,40)6/h8,21,23-34,42-47H,9-20H2,1-7H3,(H,48,49)/t21-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,37-,38-,39+,40+,41-/m0/s1
InChIKey
KEOITPILCOILGM-LLJOFIFVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)