Merck
NGLYF-RO
Roche
N-Glycosidase F
PNGase F of Flavobacterium meningosepticum, recombinant from E. coli
Synonym(e):
Glycosidase
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Konjugat
(N-linked)
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
solution
Spezifische Aktivität
~25000 units/mg protein
Verpackung
pkg of 0.1 mL (11365169001 [100 U])
pkg of 0.25 mL (11365177001 [250 U])
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
7.0-8.0
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Peptid-N-Glycosidase F, Peptid-N4-(Acetyl-β-glucosaminyl)-Asparaginamidase
Anwendung
Verwenden Sie N-Glycosidase F zur Spaltung aller Typen von Asparagin-gebundenen N-Glycanen, vorausgesetzt dass sowohl die Aminogruppe als auch die Carboxylgruppe in einer Peptidverbindung vorhanden sind und das Oligosaccharid mindestens die Länge der Chitobiose-Kerneinheit aufweist. Die Reaktionsprodukte sind Ammoniak, Aspartamsäure (in der Peptidkette) und das komplette Oligosaccharid.
Hinweis: N-Glycosidase F, rekombinant ist auch als Lyophilisat ohne Glycerin erhältlich.
Einheitendefinition
Eine Einheit ist die Enzymaktivität, die 1 nmol Dabsylfibringlycopeptid oder 0,2 nmol Dansylfetuinglycopeptid innerhalb 1 Minute bei 37 °C und einem pH von 7,8 hydrolysiert.
Physikalische Form
Lösung in 50 mM Natriumphosphat, 12,5 mM EDTA, 50 % Glycerin (v/v), pH 7,2
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Der Verkauf dieses Produkts erschöpft oder gewährt keine Rechte an Patenten Dritter, einschließlich Patenten von Unternehmen der F. Hoffmann-La Roche AG Unternehmensgruppe, insbesondere für die Verwendung modifizierter Antikörper, die durch die Verwendung des Produkts erzeugt werden.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ewoud van Tricht et al.
Talanta, 144, 1030-1035 (2015-10-11)
Current methods for the identification and/or quantification of viral proteins in influenza virus and virosome samples suffer from long analysis times, limited protein coverage and/or low accuracy and precision. We studied and optimized capillary gel electrophoresis (CGE) in order to
Fabian Higel et al.
mAbs, 6(4), 894-903 (2014-05-23)
N-glycosylation is a complex post-translational modification with potential effects on the efficacy and safety of therapeutic proteins and known influence on the effector function of biopharmaceutical monoclonal antibodies (mAbs). Comprehensive characterization of N-glycosylation is therefore important in biopharmaceutical development. In
Gerard Ja Rouwendal et al.
mAbs, 8(1), 74-86 (2015-10-07)
Monomeric IgA has been proposed as an alternative antibody format for cancer therapy. Here, we present our studies on the production, purification and functional evaluation of anti-HER2 IgA antibodies as anti-cancer agents in comparison to the anti-HER2 IgG1 trastuzumab. MALDI-TOF