Wichtige Dokumente
FPCRN-RO
Roche
FastStart™ Taq-DNA-Polymerase, dNTPack
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verwendung
sufficient for ≤1,250 reactions (04738403001)
sufficient for ≤2,500 reactions (04738420001)
sufficient for ≤250 reactions (04738357001)
sufficient for ≤50 reactions (04738314001)
sufficient for ≤500 reactions (04738381001)
Spezifische Aktivität
5 U/μL
Verpackung
pkg of 1,000 U (04738381001 [4x250 U])
pkg of 2,500 U (04738403001 [10x250 U])
pkg of 5,000 U (04738420001 [20x250 U])
pkg of 100 U (04738314001)
pkg of 500 U (04738357001 [2x250 U])
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
40 U/mL
55 U/mL
Parameter
72 °C optimum reaction temp.
Methode(n)
DNA amplification: suitable
PCR: suitable
Farbe
colorless
pH-Wert
8.0-9.0
Löslichkeit
water: miscible
Eignung
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
life science and biopharma
Fremdaktivität
nicking activity, none detected (up to 10U w.pBR 322-DNA)
ribonuclease, none detected
unspecified endonuclease, none detected
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Heißstart-PCR bis zu 3 kb
- Heißstart-RT-PCR bis zu 3 kb
- Multiplex-PCR
- Schwierige Templates, z. B. Sekundärstrukturen oder GC-reiche Sequenzen
- Automatisierte PCR, z. B. Verarbeitung bei Raumtemperatur
- Quantitative PCR (qPCR)
Für optimalen Anwendungskomfort steht der doppelt konzentrierte, gebrauchsfertige FastStart PCR-Master zur Verfügung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Jeder dNTPack enthält 10 mM additivfreie Natriumsalz-Nukleotide in einer gebrauchsfertigen Mischung.
- Höhere Spezifität, Sensitivität und Ausbeute:
- Automatische Vorbereitung.
- Vermeiden von PCR-Kontaminationsübertragung.
- Kosteneffizient.
Verpackung
Qualität
Weitere Details finden Sie in den entsprechenden Anwendungshinweisen.
Einheitendefinition
Assay: 1 μg M13mp9ss DNA, 0,3 μg M13 Sequenzierungsprimer und 0,1 μCi [α--32P] dCTP werden mit unterschiedlichen Mengen aus Einheiten der FastStart Taq DNA Polymerase in 50 μl Inkubationspuffer bei 65 °C für 60 min inkubiert. Es wird die Menge der eingebauten dNTPs bestimmt.
Volumenaktivität: 5 U/μl
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Heißstart-Protokolle verbessern die Spezifität, Sensitivität und Ausbeute der PCR. Thermolabile blockierende Gruppen bewirken, dass das modifizierte Enzym bei Temperaturen von +15 bis +25 °C inaktiv ist. Wenn Primer unspezifisch binden, findet keine Elongation statt. Das Enzym wird durch die Entfernung der blockierenden Gruppen bei +95 °C für 2 bis 6 Minuten aktiviert. PCR-Produkte mit 3′-Single-A-Überhängen werden produziert, die ideal für die T/A-Klonierung sind. Zur Vorbeugung von Verschleppung bei der PCR dienen der PCR Nucleotide MixPLUS und die Uracil-DNA-Glycosidase, hitzelabil.
Rechtliche Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- FastStart Taq DNA Polymerase, in storage and dilution buffer 5 U/μl
- PCR Reaction Buffer, with 20 mM MgCl2 10x concentrated
- PCR Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- GC-RICH Solution 5x concentrated
- PCR Nucleotide Mix
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash