EHIFIP-RO
Roche
Expand™ High FidelityPLUS PCR-System
sufficient for ≤500 reactions (03300226001), sufficient for ≤2,500 reactions (03300234001), suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart: no, dNTPs included: no
Synonym(e):
High Fidelity PCR-Plus-System, Expand
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for ≤2,500 reactions (03300234001)
sufficient for 2500 reactions
sufficient for ≤500 reactions (03300226001)
sufficient for 500 reactions
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
High Fidelity PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
Verpackung
pkg of 2,500 U (03300234001 [10x250 U])
pkg of 500 U (03300226001 [2x250 U])
Hersteller/Markenname
Roche
Parameter
72 °C optimum reaction temp.
Methode(n)
PCR: suitable
Aufnahme
purified DNA
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das Expand High FidelityPLUS PCR-System ist darauf ausgelegt, Fragmente bis 5 kb von allen DNA-Typen mit großer Ausbeute und Genauigkeit zu amplifizieren. Die DNA mit sechs Mal größerer Genauigkeit als Taq-DNA-Polymerase allein.
Das Expand High FidelityPLUS PCR-System beinhaltet außerdem dUTP. Eine Kreuzkontamination kann daher durch eine Vorbehandlung von DNA-enthaltendem dUTP mit hitzelabiler Uracil-DNA-Glycosylase vor der Amplifikation verhindert werden. Es ist geeignet für die gleichzeitige Amplifikation einer großen Anzahl von Zielen.
Anwendung
Anwendungen des Expand High FidelityPLUS PCR-Systems:
- PCR
- RT-PCR
- Primerverlängerung
- Verschleppungsschutz
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Schutz vor Kreuzkontamination.
- Sechs Mal größere Genauigkeit und größere Ausbeute
- Wirksames Markieren von DNA.
Verpackung
Qualität
Einheitendefinition
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- Expand High FidelityPLUS Enzyme Blend 5 U/μl
- Expand High FidelityPLUS Reaction Buffer, with 7.5 mM MgCl2 5x concentrated
- Expand High FidelityPLUS Reaction Buffer, without MgCl2 5x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash