Merck
11855476001
Roche
Titan One Tube RT-PCR-System
sufficient for 100 reactions, kit of 1 (4 components), suitable for RT-PCR, hotstart: no
Synonym(e):
RT-PCR
About This Item
UNSPSC-Code:
41106313
Verwendung
sufficient for 100 reactions
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
dNTPs included: no
hotstart: no
Verpackung
kit of 1 (4 components)
Hersteller/Markenname
Roche
Parameter
42-60 °C optimum reaction temp.
Methode(n)
RT-PCR: suitable
Aufnahme
purified RNA
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das Titan One Tube RT-PCR-System nutzt reverse Transkriptase (RT) des Myeloblastose-Vogelvirus (AMV) für die Erststrang-cDNA-Synthese und die Expand High Fidelity Enzymmischung (bestehend aus Taq-DNA-Polymerase und einer Polymerase mit Korrekturlesefunktion) für die Amplifizierung von cDNA mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Die Korrekturleseaktivität steigert die Genauigkeit der PCR. Das Titan One Tube RT-PCR-System:
  • Verringert die PCR-Fehlerquote dank Korrekturlesefunktion. Erreicht eine dreifach höhere Genauigkeit als Taq-DNA-Polymerase.
  • Bietet höhere Sensitivität aufgrund der hohen Effizienz aller drei Enzyme.
  • Ist schneller als herkömmliche zweistufige RT-PCR.
Spezifität
Die Spezifität der Reaktion hängt stark vom Primer-Design und der DNA-Kontamination ab.
Um Artefakte aus DNA-Zielen auszuschließen, sollten geeignete Positiv- und Negativkontrollen einbezogen werden.
Hitzeinaktivierung: 2 Minuten bei 94 °C
Reverse Transkriptase AMV
Anwendung
Das Titan One Tube RT-PCR-System hat folgende Anwendungen:
  • Amplifizierung der Regionen, die die miRNA-Target (miRT)-Einfügungen bzw. Reaktionselemente in viraler RNA enthalten
  • Bestimmung des Vorhandenseins bzw. der Abwesenheit von RNA-Templates
  • Klonen seltener Botschaften ohne die Notwendigkeit, cDNA-Bibliotheken aufzubauen
  • Quantifizierung der Genexpressionslevel
Leistungsmerkmale und Vorteile
Titan One Tube RT-PCR-System:
  • Hohe Genauigkeit: Die Expand High Fidelity Enzymmischung mit Korrekturleseaktivität verringert die Fehlerquote bei der Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
  • Erreicht eine dreifach höhere Genauigkeit als Taq-DNA-Polymerase
  • Bietet höhere Sensitivität aufgrund der hohen Effizienz aller drei Enzyme
  • Ist schneller als herkömmliche zweistufige reverse Transkriptase (RT)-PCR
  • Ermöglicht die Amplifizierung von cDNA in voller Länge bis 6 kb mittels RT-PCR dank Verwendung des Expand PCR-Systems
Verpackung
1 Kit mit 4 Komponenten
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Rechtliche Hinweise
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt US-Patentansprüchen und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß solchen Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patenten und ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie durch Kontaktaufnahme mit dem Direktor der Lizenzierungsabteilung, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.</ br>HINWEIS AN DEN KÄUFER: BESCHRÄNKTE LIZENZ<br />Die Verwendung dieses Produkts unterliegt dem US-Patent Nr. 6,127,155 und den entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA.  Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers.  Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen.  Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Human- oder veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche.  Alle anderen Verwendungen, die keine interne Forschung und keine human- und veterinärdiagnostischen Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen sind, erfordern eine gesonderte Lizenz von Thermo Fisher Scientific. Weitergehende Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Roche erhalten Sie von der Lizenzabteilung von Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA, oder Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, Deutschland.  Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Thermo Fisher Scientific erhalten Sie von der Lizenzabteilung von  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.
Expand is a trademark of Roche
Titan is a trademark of Roche
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Reverse Transcriptase AMV and Expand High Fidelity Enzyme Mix in storage buffer
  • RT-PCR Reaction Buffer 5x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution, 25 mM
  • DTT Solution, 100 mM
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Autumn J Ruiz et al.
Journal of virology, 90(8), 4078-4092 (2016-02-13)
Mengovirus, a member of thePicornaviridaefamily, has a broad cell tropism and can cause encephalitis and myocarditis in multiple mammalian species. Attenuation has been achieved by shortening the polycytidine tract in the 5' noncoding region (NCR). A poly(C)-truncated strain of mengovirus
Noura B Elsedawy et al.
Molecular therapy oncolytics, 17, 484-495 (2020-06-13)
Infectious nucleic acid has been proposed as a superior formulation for oncolytic virus therapy. Oncolytic picornaviruses can be formulated as infectious RNA (iRNA), and their unwanted tropisms eliminated by microRNA (miRNA) detargeting. However, genomic insertion of miRNA target sequences into
Yogesh R Suryawanshi et al.
Molecular therapy oncolytics, 23, 1-13 (2021-10-01)
A dual microRNA-detargeted oncolytic Mengovirus, vMC24NC, proved highly effective against a murine plasmacytoma in an immunocompetent syngeneic mouse model; however, there remains the concern of escape mutant development and the potential for toxicity in severely immunocompromised cancer patients when it