Wichtige Dokumente
PICT
Sigma-Aldrich
Proteaseinhibitor-Cocktail-Tabletten
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NC.07
Versandbedingung
wet ice
Qualitätsniveau
Anwendung
Alle
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3