ZSR240R0TK
Milli-Q® SR 240 Aufbereitungssystem-Kit
Pure RO water production station with one 3.5 L SQ Switch Tank and SQ Gravity Valve
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
30 L/day max. usage
6 kg operating weight (13.2 lb)
Höhe System
50.3 cm (19.8 in.)
Breite System
26.7 cm (10.5 in.)
system depth
22 cm (8.7 in.)
Aufnahme
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Abgabe
product water quality: type 3 water (RO water)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Das Milli-Q® SR 240 Wasseraufbereitungssystem-Kit liefert reines Umkehrosmosewasser (RO) an einen mobilen SQ Switch 3,5-Liter-Tank. Es ist mit einem Schwerkraftventil zur Entnahme von Umkehrosmosewasser direkt aus der SQ Switch-Tankbasis ausgestattet.
Mit dem mobilen SQ Switch-Tank passt sich das Wassersystem an jede Laborkonfiguration an: Die Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser wird neben einer Trinkwasserquelle aufgestellt, während eine unbegrenzte Anzahl Entnahmeeinheiten für die Entnahme von Reinstwasser an allen Plätzen im Labor oder Gebäude aufgestellt werden kann, an denen eine Stromversorgung vorhanden ist. Hierdurch wird eine flexible Installation möglich, die bei sich ändernden Laboranforderungen leicht angepasst und skaliert werden kann.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser bietet:
- Schnelles Nachfüllen des mobilen SQ Switch-Tanks (in nur 6 min) mit frisch hergestelltem reinem Umkehrosmosewasser dank des Hochdurchsatz-RO-Filterelements (bis zu 42 l/h) der Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser
- Durch die Rückführungsschleife für Umkehrosmosewasser wird 50 % des Verwurfwassers eingespart
- Durch die automatische Spülung der RO-Membran wird die hohe Leistung aufrechterhalten
- Eine kompakte Einrichtung und ein selbsterklärendes Installationshandbuch mit dazugehörigen Videos ermöglichen es Ihnen, das System dort anzuschließen, wo es für Ihre Labortätigkeit am besten geeignet ist, und es später bei Bedarf an einen anderen Ort zu verlegen
- Unbegrenzte Skalierbarkeit mit einer Station für die Herstellung von reinem Umkehrosmosewasser, durch welche mehrere autonome Milli-Q® SQ 200 Reinstwasser-Entnahmeeinheiten gespeist werden können. Hierdurch wird die Ausweitung der Labortätigkeit bei gleichzeitiger Begrenzung der Budgetinvestitionen unterstützt
- Durch den Einzelaustausch der Twist & Lock-Filterelemente wird die Wartung vereinfacht und Betriebskosten werden begrenzt
- Durch die kompakte Größe sowie Wasser- und Energieeinsparungen wird das Labor in Bezug auf seine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit unterstützt
- In Kombination mit der autonomen Reinstwasser-Entnahmeeinheit Milli-Q® SQ 200 profitieren die Labore von verschiedenen Vorteilen:
- Der einfache, manuelle Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeübten Benutzer die Entnahme von Reinstwasser mit variablen Durchflussraten sowohl tropfenweise als auch bis zu 1,6 l/min
- Eine zuverlässige Reinstwasserqualität mit einem spezifischen Widerstand von 18,2 MΩ·cm (Typ 1) wird deutlich sichtbar durch eine farbige LED angezeigt und der TOC-Gehalt wird durch eine integrierte UV-Photooxidationslampe gesenkt
- Frisch entnommenes Reinstwasser steht dank des mobilen SQ Switch-Tanks überall im und außerhalb des Labors zur Verfügung
Komponenten
Diese Bestellnummer beinhaltet:
- Die Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser
- Einen Milli-Q® SQ Switch 3,5-Liter-Tank
- Ein SQ Schwerkraftventil
Diese Bestellnummer beinhaltet nicht:
- SQPAK™ Filterelemente
- Netzkabel, das für das lokale Stromnetz ausgelegt ist
Rechtliche Hinweise
Zubehör