Merck
ZLUVWPM01
Milli-Q
UV-Photooxidationslampe
For use with Synergy® systems, For photooxidation of organic compounds
Synonym(e):
UV-Photooxidationslampe
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Aufnahme AC/DC
230 V, 50-60 Hz
Verpackung
pkg of 1 unit
Widerstandsfähigkeit
18.2 MΩ-cm (at 25 °C)
B × T × H
710 mm × 460 mm × 430 mm
Verunreinigungen
<0.001 EU/mL endotoxin
<0.1 cfu/mL bacteria
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<5 ppb
Kompatibilität
for use with Synergy® UV
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die UV-Photooxidationslampe ist ein integrierter Verbrauchsartikel für die Wasseraufbereitung mit dem Reinstwasser des Typs 1 aus vorbehandeltem Wasser erzeugt wird.
Die Dual-UV-Wellenlänge (185 nm / 254 nm) photooxidiert organische Spurenverunreinigungen in Reinstwasser, um den Gesamtanteil organischer Verbindungen (TOC) unter 5 ppb zu senken.
Zur Verwendung mit Synergy® Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Die UV-Photooxidationslampe entfernt organische Spurenverunreinigungen aus Wasser.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 185-nm- und 254-nm-UV-Lampe.
  • Oxidiert organische Verbindungen zu anorganischen Substanzen.
Rechtliche Hinweise
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany