Wichtige Dokumente
ZEQ7UVLP0
Milli-Q
UV-Photooxidationslampe
For use with Milli-Q® EQ 7 series water; Replacement UV lamp for photooxidation of organic compounds
Synonym(e):
Photooxidations-UV-Lampe für Milli-Q® EQ 7000/08/16 Reinstwasseraufbereitungssysteme
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
NB.33
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Low pressure mercury lamp
Verpackung
pkg of 1 unit
Testparameter
wavelength: 240-254 nm
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Allgemeine Beschreibung
Diese Photooxidations-UV-Lampe zersetzt organische Verbindungen in Reinstwasser und reduziert den TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) auf weniger als 5 ppb.
Zur Verwendung mit Milli-Q® EQ 7000/08/16 Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Das von dieser UV-Lampe behandelte Wasser hat einen niedrigen Anteil an organischen Verunreinigungen und eignet sich für alle Anwendungen, die empfindlich auf organische Stoffe reagieren (z. B. HPLC, GC usw.).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 185-nm-Quecksilber-UV-Lampe.
  • Photooxidativer Effekt.
  • Unkomplizierter Austausch.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany