ZFA10UVA1
ech2o® UV-Lampe
Component of the A10® TOC monitor, for use with Milli-Q® IQ Systems
Synonym(e):
ech2o® UV-Lampe für den A10®-TOC-Monitor
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
ech2o®
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Originalersatzteil für den A10® TOC-Monitor in Milli-Q® IQ 7000 und Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Systemen.
- Photooxidationswirkung.
- 172 nm quecksilberfreie UV-Lampe.