ZIQELEMT0
Milli-Q® IQ Element Aufbereitungskit
Produces high-quality Type 1 ultrapure water for trace elemental analysis
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Produktlinie
Milli-Q® IQ Element
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
1.5 L/min flow rate
9.1 kg operating weight (19.84 lb)
H × B × T
67.1 cm (26.4 in.) × 21.1 cm (8.3 in.) × 27 cm (10.6 in.)
Aufnahme
feed water nature ultrapure water
Abgabe
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
0.055 μS/cm (Ultrapure water)
Allgemeine Beschreibung
Die kompakte Milli-Q® IQ Element Einheit kann leicht mit einem Wasseraufbereitungssystem der Milli-Q® IQ 7 Serie in Reihe geschaltet werden. Die simple Abgabeeinheit kann direkt an Ihrem Einsatzort, in einer reinen und kontrollierten Umgebung, platziert werden, ohne Kontaminationsrisiko.
Für weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte unseren Technischen Kundendienst
Anwendung
Spuren- und Ultraspurennachweisgrenzen sind der Schlüssel für sensitive Analysen in verschiedenen Bereichen wie Umweltprüfung, Materialwissenschaft, Halbleiter, pharmazeutische Analysen und Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Wasser, das am Einsatzort entnommen wird, enthält sehr geringe Mengen Elementarverunreinigungen, von einzelnen ppt bis zu Sub-ppt-Nachweisgrenzen.
- Die IPAK Quanta® ICP Hochreinigungskartusche entfernt Spurenelemente bis in den Spurenbereich.
- Der hochreine 0,1-μm-Optimierungs-LW-Endfilter mit entfernt Spurenpartikel.
- Alle Komponenten in dieser Einheit bestehen aus Materialien mit niedrigem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
- Fußschalter und Abgabevorrichtung bieten eine handfreie Wasserabgabe, um das Kontaminationsrisiko durch Ihre Umgebung während der Arbeit zu verringern.
- Der intuitive Touchscreen ermöglicht eine einfache Kontrolle, Überwachung und Wartung.
- Das Datenverwaltungssystem ermöglicht das Überwachen, Speichern und schnelle Abrufen von Wasserqualitätsdaten.
- Einfache Wartung: Alle Aufbereitungskartuschen können leicht ersetzt werden.
Komponenten
- Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer und kann sich jederzeit ohne Vorwarnung ändern.
- Diese Katalognummer enthält keine Verbrauchsmaterialien, Zubehör und andere Produkte und/oder Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können.
- Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft