Direkt zum Inhalt
LU
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
ech
2
o
®
UV-Lampe
Products
Produktkategorie
UV lamps (4)
Marke
Milli-Q (4)
Kompatibilität
Qualitätsstufe
Produkte filtern
Showing 1-4 of 4
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
ZFA10UVA1
ech
2
o
®
UV-Lampe,
Component of the A10
®
TOC monitor, for use with Milli-Q
®
IQ Systems
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
ZIQUVLPA1
ech
2
o
®
UV-Lampe,
for use with Milli-Q
®
IQ Systems, Mercury-free UV lamp for photooxidation of organic compounds
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
ZIXUVLPA1
ech
2
o
®
UV-Lampe,
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q
®
IX & IQ 7003/05/10/15 storage tanks
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
IQ7XUVKT1
ech
2
o
®
UV-Lampe,
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q
®
IQ storage tanks