Merck
SMWP09025
Millipore
MCE-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MF-Millipore Membrane Filter, 5 µm pore size
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
Parameter
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
135 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
6%
Brechungsindex
n/D 1.495
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
5.0 μm pore size
84 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filter Code: SMWP
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Anwendung
  • QC of fluid holding tanks
  • Fluid monitoring
  • Particle collection
  • Particle analysis
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)