Merck
SMWP02500
Millipore
MF-Millipore Membranfilter, Porengröße 5 µm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
in accordance with ASTM® D5755
Beschreibung
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
Parameter
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filter L × B
1.9 cm × 4.2 cm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
135 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
6%
Brechungsindex
n/D 1.495
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
5.0 μm pore size
84 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Biologisch inerte Mischungen aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore-Membranfilter zu den mit am häufigsten verwendeten Membranen für Anwendungen in Analytik und Forschung gemacht.
MF-Millipore-Filter ohne das Tensid Triton enthalten minimale Mengen an Netzmitteln und haben weniger wasserlösliche Inhaltsstoffe als MF-Millipore-Standardfilter.
Eigenschaften & Vorteile:
– Vielseitig einsetzbarer Filter für biologische Anwendungen und Umweltüberwachungsanwendungen
– In verschiedenen Porengrößen in schwarz oder weiß sowie mit oder ohne Netzaufdruck erhältlich
– Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden
Filtercode: SMWP
Anwendung
  • QK von Flüssigkeitsbehältern
  • Flüssigkeitsüberwachung
  • Partikelsammlung
  • Partikelanalyse
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3