Merck
SLLGC25NS
Millipore
Millex® hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Synonym(e):
Millex-LG-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
Höhe
19.8 mm
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
Volumen
100 mL
Porengröße
0.2 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: LG
Überblick über nicht sterile IC-Millex®-Spritzenvorsatzfilter:
• Für die Ionenchromatographie zertifiziert
• Die hydrophile PTFE-Membran ist für unterschiedliche Anwendungsanforderungen in einer Porengröße von 0,20 µm und 0,45 µm und in zwei Durchmessern erhältlich.
• Mit geringem Anteil an extrahierbaren IC-Substanzen zur Optimierung der Hintergrundniveaus bei sensitiven IC-Analysen
• Kompatibel mit wässrigen und organischen Lösungen, bietet eine breite chemische Kompatibilität und Flexibilität im Labor
SKU und Packungsgrößen
SLLGC13NL: 0,2 µm hydrophiles PTFE, 13 mm, 100 pro Packung
SLLGC25NS: 0,2 µm hydrophiles PTFE, 25 mm, 50 pro Packung
SLLHC13NL: 0,45 µm hydrophiles PTFE, 13 mm, 100 pro Packung
SLLHC25NS: 0,45 µm hydrophiles PTFE, 25 mm, 50 pro Packung
Anwendungen:
Ionenchromatographie
Anwendung
Porengröße 0,20 µm, Durchmesser 25 mm, Millex-LG-PTFE-Membran, hydrophil, für die Ionenchromatographie zertifiziert
Verpackung
nicht steril
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Physikalische Form
Farbcode: Einlass/Auslass naturfarben
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany