Merck
SCM094
Sigma-Aldrich
Booster-Zusatz II für die Reprogrammierung humaner iPS
EMD Millipore’s Human iPS Reprogramming Boost Supplement II contains three proprietary small molecules (TGF-β RI Kinase Inhibitor IV, Sodium Butyrate and PS48) and aids in somatic cell reprogramming by 10-15 fold.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Qualitätsniveau
Form
liquid
Aufnahme
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Der Booster-Zusatz II für die Reprogrammierung humaner iPS von EMD Millipore enthält drei proprietäre kleine Moleküle (TGF-β RI Kinaseinhibitor IV, Natriumbutyrat und PS48) in ausreichenden Mengen, um 350 ml Erhaltungsmedium für humane ES-Zellen zu ergänzen. In Kombination mit den humanen STEMCCA-Lentivirus-Reprogrammierungskits (SCR544, SCR545 und SCR548) steigert der Booster-Zusatz II für die Reprogrammierung humaner iPS die Wirksamkeit der Bildung humaner iPS-Kolonien um das 10–15-Fache und verkürzt den Zeitraum zum Etablieren vollständig reprogrammierter Kolonien um 50 %. Die gebildeten Kolonien besitzen eine einzigartige flache 2D-Morphologie, die an normale humane ES-Zellkolonien erinnern und leicht passagiert werden können. Vollständig reprogrammierte humane iPS-Kolonien, die SSEA-4-positiv, TRA-1-60-positiv und Hoechst-Dim sind, werden leicht in etwa 20–25 Tagen etabliert.
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Komponenten
1. TGF-β RI Kinase-Inhibitor IV, Zusatz (1000 X): (Art.-Nr. CS210445) Ein (1) Fläschchen mit 400 μl Inhibitor in hochwertigem DMSO.
2. Natriumbutyrat-Zusatz (1000 X): (Art.-Nr. CS210446) Ein (1) Fläschchen mit 400 µl des Inhibitors in Wasser.
3. PS48-Zusatz (1000 X): (Art.-Nr. CS210447) Ein (1) Fläschchen mit 400 μl Inhibitor in hochwertigem DMSO.
Lagerung und Haltbarkeit
Komponenten des Booster-Zusatzes II für die Reprogrammierung humaner iPS sind ab Empfangsdatum bei -20 °C mindestens 6 Monate stabil. Nach dem ersten Auftauen das Fläschchen zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Aliquote aufteilen und bei -20°C oder -80°C einfrieren. Nach der Zugabe der Komponenten von Booster-Zusatz II für die Reprogrammierung von Maus-iPS zu den Medien, die ergänzten Medien mit einer 0,22-µm-Filtrationseinheit filtrieren. Ergänzte Medien sind bei 2–8 °C bis zu zwei Wochen haltbar.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.