Alle Fotos(1)
Key Documents
616454
Sigma-Aldrich
A 83-01
≥97% (HPLC), solid, TGF-β RI kinase inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
TGF-β RI Kinase-Inhibitor IV, CAS-Nr. 909910-43-6, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H19N5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.52
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.54
product name
TGF-β RI Kinase-Inhibitor IV, CAS-Nr. 909910-43-6, Calbiochem, TGF-β RI Kinase Inhibitor IV, CAS 909910-43-6, is a cell-permeable, selective inhibitor of ALK-4/5/7-mediated signaling (IC₅₀ = 45, 12, and 7.5 nM, respectively).
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C25H19N5S/c1-17-8-7-13-23(27-17)24-21(19-14-15-26-22-12-6-5-11-20(19)22)16-30(29-24)25(31)28-18-9-3-2-4-10-18/h2-16H,1H3,(H,28,31)
InChIKey
HIJMSZGHKQPPJS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable, trisubstituierte Pyrazolverbindung, die nachweislich selektiv die ALK-4/5/7-vermittelte (IC50 = 45, 12 bzw. 7,5 nM in Luciferase-Transkriptionsaktivitätstests), nicht aber die ALK-1/2/3/6-vermittelte zelluläre Signalübertragung in Mv1Lu R4-2-Transfektanten hemmt, die die einzelnen Typ-I-TGF-β-Rezeptoren exprimieren. Hemmt die TGF-β-induzierte Smad2-Phosphorylierung in HaCaT-Zellen und den Übergang von Epithel zu Mesenchym in NMuMG-Zellen in einer Konzentration von 1 µM.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
ALK-4/5/7
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 45, 12 bzw. 7,5 nM in Tests zur Hemmung der ALK-4/5/7-vermittelten Luciferase-Transkriptionsaktivität
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Tojo, M., et al. 2005. Cancer Ther.96, 791.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Felix Kretzschmar et al.
Biology, 10(12) (2021-12-25)
As resident innate immune cells of the CNS, microglia play important essential roles during physiological and pathological situations. Recent reports have described the expression of Lilrb4 in disease-associated and aged microglia. Here, we characterized the expression of Lilrb4 in microglia
Fabian Trillsch et al.
STAR protocols, 4(3), 102484-102484 (2023-08-16)
We present a protocol for effective biobanking of epithelial ovarian cancer organoids, considering the heterogeneous clinical presentation and high recurrence rates. Our protocol involves parallel testing of three media to identify patient-specific optimal conditions. We describe steps for tissue dissociation
Naveen Kumar et al.
Nature communications, 15(1), 3064-3064 (2024-04-10)
The gastroesophageal squamocolumnar junction (GE-SCJ) is a critical tissue interface between the esophagus and stomach, with significant relevance in the pathophysiology of gastrointestinal diseases. Despite this, the molecular mechanisms underlying GE-SCJ development remain unclear. Using single-cell transcriptomics, organoids, and spatial
Erin R Spiller et al.
Frontiers in oncology, 11, 771173-771173 (2022-01-08)
Three-quarters of compounds that enter clinical trials fail to make it to market due to safety or efficacy concerns. This statistic strongly suggests a need for better screening methods that result in improved translatability of compounds during the preclinical testing
Alexander von Ehr et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 66-66 (2020-04-17)
Microglia are constantly surveying their microenvironment and rapidly react to impairments by changing their morphology, migrating toward stimuli and adopting gene expression profiles characterizing their activated state. The increased expression of the M2-like marker Mannose receptor 1 (Mrc1), which is