Wichtige Dokumente
S7865
Sigma-Aldrich
CpGenome-Standard-Set mit methylierter und nichtmethylierter Ratten-DNA
Useful as a control or standard for variety of epigenomic assays such as methylated or unmethylated DNA enrichment, bisulfite conversion or melt curve analysis to determine the status of global or locus- specific DNA methylation.
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
CpGenome
Upstate®
Versandbedingung
wet ice
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das CpGenome Standard-Set mit methylierter und nichtmethylierter genomischer Ratten-DNA enthält ein Fläschchen mit nichtmethylierter DNA und ein Fläschchen mit methylierter DNA, die aus derselben genomischen DNA-Quelle erzeugt wurden.
Der CpGenome Standard mit nichtmethylierter genomischer Ratten-DNA wird unter Verwendung einer mehrfachen Strangverdrängungsamplifikation von genomischer Ratten-DNA mit Phi29-Polymerase erzeugt. Dieser Prozess resultiert in einem DNA-Standard, der ≥ 95 % nichtmethylierte Zytosine über das Genom hinweg in sowohl heterochromatischen als auch euchromatischen Regionen enthält.
Der CpGenome Standard mit methylierter genomischer Ratten-DNA wird unter Verwendung einer mehrfachen Strangverdrängungsamplifikation von genomischer Ratten-DNA mit Phi29-Polymerase, gefolgt von einer Behandlung mit CpG-Methylase erzeugt. Dieser Prozess resultiert in einem DNA-Standard, der ≥ 95 % methylierten Zytosine über das Genom hinweg in sowohl heterochromatischen als auch euchromatischen Regionen enthält.
Anwendung
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Nützlich als Kontrolle oder Standard für eine Reihe von epigenomischen Assays wie Anreicherung von methylierter oder nichtmethylierter DNA, Bisulfitumwandlung oder Schmelzkurvenanalyse zum Bestimmen des Status der globalen oder locusspezifischen DNA-Methylierung.
Qualität
Quantitative methylierungsspezifische PCR (qMSP):
Bisulfidumgewandelte nichtmethylierte und methylierte genomische Ratten-DNA wird an verschiedenen Loci innerhalb des Genoms auf ihren Methylierungstatus untersucht.
Physikalische Form
5 µg DNA in Puffer mit 10 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 8,0, 0,1 mmol/l EDTA
Lagerung und Haltbarkeit
Bei Empfang aliquotieren und bei -20 °C lagern, um mehrere Einfrier-/Auftauzyklen, die die DNA fragmentieren könnten, zu vermeiden. Für die beste Qualität sollte das Einfrieren und Auftauen desselben –20 °C-DNA-Aliquots auf nicht mehr als 3 Male beschränkt werden. Für die Langzeitlagerung kann die DNA bei -80 °C gelagert werden. Bei korrekter Lagerung und Schutz vor übermäßigen Einfrier-/Auftauzyklen ist dieses Produkt ab Empfangsdatum bis zu zwei Jahre haltbar.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg