Merck
R8005
SAFC
RPMI-1640-Medium
Hybri-Max, Modified, with L-glutamine, 4500 mg/L glucose and 15mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for hybridoma
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
RPMI 1640 Culture Medium
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
Verunreinigungen
endotoxin
Komponenten
phenol red: 0.0053 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
HEPES: 3.5745 g/L
NaHCO3: no
glucose: 4.5 g/L (Dextro)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
RPMI 1640-Medium wurde 1966 am Roswell Park Memorial Institute von Moore und seinen Kollegen entwickelt. Als eine Modifikation von McCoy′s 5A-Medium wurde es formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu ernähren, aber seither wurde aufgezeigt, dass es ein breites Spektrum von Zellen ernährt, die verankerungsabhängig sind. Ursprünglich war es dazu gedacht, mit einer Serumsergänzung verwendet zu werden, doch es wurde aufgezeigt, dass RPMI 1640 verschiedene Zelllinien in Abwesenheit von Serum ernährt. Es wird auch weitverbreitet in Fusionsprotokollen und beim Wachstum von Hybridzellen eingesetzt. Dieses Medium eignet sich für die Kultivierung von normalen und neoplastischen humanen Leukozyten.
Menge
Formulated to contain 16.4 grams of powder per liter of medium.
Rekonstituierung
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Rechtliche Hinweise
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pragya Srivastava et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 6, 20-20 (2008-05-21)
The magnitude of reproductive morbidity associated with sexually transmitted Chlamydia trachomatis infection is enormous. Association of antibodies to chlamydial heat shock proteins (cHSP) 60 and 10 with various disease sequelae such as infertility or ectopic pregnancy has been reported. Cell-mediated
Fhernanda R Smiderle et al.
BMC complementary and alternative medicine, 11, 58-58 (2011-07-27)
Mushroom polysaccharides have traditionally been used for the prevention and treatment of a multitude of disorders like infectious illnesses, cancers and various autoimmune diseases. Crude mushroom extracts have been tested without detailed chemical analyses of its polysaccharide content. For the
Tamara Veiga-Parga et al.
PLoS pathogens, 7(12), e1002427-e1002427 (2011-12-17)
Ocular herpes simplex virus infection can cause a blinding CD4⁺ T cell orchestrated immuno-inflammatory lesion in the cornea called Stromal Keratitis (SK). A key to controlling the severity of SK lesions is to suppress the activity of T cells that
Ryoichi Arita et al.
Diabetes, 58(1), 215-226 (2008-10-09)
Leukocyte adhesion in retinal microvasuculature substantially contributes to diabetic retinopathy. Involvement of the Rho/Rho kinase (ROCK) pathway in diabetic microvasculopathy and therapeutic potential of fasudil, a selective ROCK inhibitor, are investigated. Localization of RhoA/ROCK and Rho activity were examined in
Sven D Willger et al.
PLoS pathogens, 4(11), e1000200-e1000200 (2008-11-08)
At the site of microbial infections, the significant influx of immune effector cells and the necrosis of tissue by the invading pathogen generate hypoxic microenvironments in which both the pathogen and host cells must survive. Currently, whether hypoxia adaptation is