QIA127
Rapid Cell Proliferation Kit
Synonym(e):
Proliferation assay kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 500 tests
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 96-well plate(s)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Aufnahme
sample type cultured cells (1,000-50,000 cells)
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Komponenten
Warnhinweis
Spezifikationen
Prinzip
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Liu, S.O., et al 1995. Nat. Med.1, 267.
Ishiyama, M., et al. 1993. Chem. Pharm. Bull.41, 1118.