Alle Fotos(1)
Key Documents
TANKVNT01
Milli-Q
Belüftungsfilter für Reinwasser
Prevents contamination of pure water in SDS storage systems
Synonym(e):
Belüftungsfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Prevents contamination of the stored pure water
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
30 L/min air flow rate
Höhe
17 cm (6.7 in.)
Porengröße
0.22 μm filter
Kompatibilität
for use with SDS
for use with tanks
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Dieser erweiterte Belüftungsfilter wurde entwickelt, um Luftschadstoffe wie CO2, Partikel, Mikroorganismen und flüchtige organische Verbindungen am Eindringen in SDS-Systeme, die Reinwasser speichern, zu hindern.
Der Belüftungsfilter kann die Widerstandswerte von im SDS-Behälter gespeichertem Reinwasser aufrechterhalten. Zur Verwendung mit größeren Lagertanks wie beispielsweise SDS 200, 350 und 500.
Anwendung
Der Belüftungsfilter bietet erhöhten Schutz vor Luftschadstoffen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hydrophober 0,22-μm-Filter entfernt Partikel und Bakterien.
  • Einfache Installation in der eingebauten Halterung an der Vorderseite des SDS-Behälters.
Rechtliche Hinweise
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany