PLCC15005
Membranfilter aus regenerierter Zellulose, 5 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 150 mm
Synonym(e):
Ultrafiltrationsscheiben, NMW: 5 kDa
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
regenerated cellulose membrane
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Ultracel®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Filterdurchm.
150 mm
Filtrationsfläche
177 cm2
Matrix
Ultracel®
Porengröße
5 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable