MAB4381
Anti-TRA-1-81-Antikörper, Klon TRA-1-81
clone TRA-1-81, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Clone TRA-1-81 Antibody, TRA-1-81 Detection Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TRA-1-81, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Aufnahme
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Isotyp
IgM
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellenforschung
Pluripotente und frühe Differenzierung
Western Blot: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde im WB verwendet.
Immunpräzipitation: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der IP verwendet.
Immunhistochemie: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der IH verwendet.
Durchflusszytometrie: Es wird ein Startbereich von 10–20 µg/mL empfohlen.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Humane embryonale Stammzellen
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable